주요 문서
CH4424850046
ChemBridge Corporation
3-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidine oxalate trihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
310.31
MDL number:
Iupac Name
3-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidine oxalate trihydrate
Inchi Code
1S/C8H14N4.C2H2O4.3H2O/c1-12-6-10-11-8(12)7-3-2-4-9-5-7;3-1(4)2(5)6;;;/h6-7,9H,2-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6);3*1H2
InChI key
RPBDJNBMAYOJLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
(COOH)2 3H2O
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4100025
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4100025_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)