주요 문서
CH4424848055
ChemBridge Corporation
1-acetyl-1,4-diazepan-6-ol hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.11
MDL number:
Iupac Name
1-(6-hydroxy-1,4-diazepan-1-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.BrH/c1-6(10)9-3-2-8-4-7(11)5-9;/h7-8,11H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
AAJYFJNZSHJPOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4085337
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4085337_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)