주요 문서
CH4424847965
ChemBridge Corporation
1-(5-amino-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)ethanol dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
264.15
MDL number:
Iupac Name
1-(5-amino-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O.2ClH/c1-6(14)10-12-8-5-7(11)3-4-9(8)13(10)2;;/h3-6,14H,11H2,1-2H3;2*1H
InChI key
YRPFNOYHACWFTH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031247
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031247_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)