주요 문서
CH4424847808
ChemBridge Corporation
6-chloro-3-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
269.06
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-3-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C8H4ClFN2O2.ClH.H2O/c9-4-1-2-5-11-6(8(13)14)7(10)12(5)3-4;;/h1-3H,(H,13,14);1H;1H2
InChI key
LAVSCTAUKJTUOX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl H2O
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043448
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043448_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)