주요 문서
CH4424847616
ChemBridge Corporation
4-(4-piperidinyloxy)benzoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.72
MDL number:
Iupac Name
4-(piperidin-4-yloxy)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO3.ClH/c14-12(15)9-1-3-10(4-2-9)16-11-5-7-13-8-6-11;/h1-4,11,13H,5-8H2,(H,14,15);1H
InChI key
NHTKIPKHDVKBJY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4039677
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4039677_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)