주요 문서
CH4424847581
ChemBridge Corporation
4,5-dimethyl-2-pyrimidinol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.6
MDL number:
Iupac Name
4,5-dimethylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-7-6(9)8-5(4)2;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
InChI key
HOCNVUHATLZBNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4038318
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4038318_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)