주요 문서
CH4424847543
ChemBridge Corporation
N-[(5-methyl-2-furyl)methyl]ethanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.66
MDL number:
Iupac Name
N-[(5-methyl-2-furyl)methyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO.ClH/c1-3-9-6-8-5-4-7(2)10-8;/h4-5,9H,3,6H2,1-2H3;1H
InChI key
JCILCCYNHXICCP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030468
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030468_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)