주요 문서
CH4424847258
ChemBridge Corporation
2-(1-pyrrolidinyl)acetohydrazide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.11
MDL number:
Iupac Name
2-(pyrrolidin-1-yl)acetohydrazide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.2ClH/c7-8-6(10)5-9-3-1-2-4-9;;/h1-5,7H2,(H,8,10);2*1H
InChI key
FWRPTQFULFDENC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033442
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033442_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)