주요 문서
CH4424847167
ChemBridge Corporation
[(2,2-dimethylcyclopropyl)methyl]methylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.66
MDL number:
Iupac Name
1-(2,2-dimethylcyclopropyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-7(2)4-6(7)5-8-3;/h6,8H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI key
GNGPLAWTEXKNHN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032115
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032115_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)