주요 문서
CH4424846840
ChemBridge Corporation
2-fluoroethanimidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.53
MDL number:
Iupac Name
2-fluoroethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C2H5FN2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1H,4-5H2;1H
InChI key
GMAODHKNGUQVGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028912
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028912_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)