주요 문서
CH4424846499
ChemBridge Corporation
N-propylcycloheptanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.74
MDL number:
Iupac Name
N-cycloheptyl-N-propylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-2-9-11-10-7-5-3-4-6-8-10;/h10-11H,2-9H2,1H3;1H
InChI key
PVHXFPUOALDPSI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024903
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024903_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)