주요 문서
CH4424846161
ChemBridge Corporation
N-methyl-N-(2-pyridinylmethyl)guanidine sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.29
MDL number:
Iupac Name
sulfuric acid compound with N-methyl-N-(2-pyridinylmethyl)guanidine (1:1)
Inchi Code
1S/C8H12N4.H2O4S/c1-12(8(9)10)6-7-4-2-3-5-11-7;1-5(2,3)4/h2-5H,6H2,1H3,(H3,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
ILCOCJINFJVROH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
0.5H2SO4
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015991
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015991_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)