콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
모든 사진(1)
주요 문서
CH4424845952
ChemBridge Corporation
3-methylbutanimidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
136.62
MDL number:
Iupac Name
3-methylbutanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2.ClH/c1-4(2)3-5(6)7;/h3-4H,6-7H2,1-2H3;1H
InChI key
JBEXIIVIAYCYBX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012906
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012906_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)