주요 문서
CH4424845944
ChemBridge Corporation
(3-cyclopentylpropyl)methylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.72
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopentyl-N-methylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-10-8-4-7-9-5-2-3-6-9;/h9-10H,2-8H2,1H3;1H
InChI key
OQACKUPEJJARCE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012701
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012701_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)