주요 문서
CH4424845795
ChemBridge Corporation
[1-(1H-imidazol-1-ylmethyl)propyl]amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.12
MDL number:
Iupac Name
1-(1H-imidazol-1-yl)-2-butanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c1-2-7(8)5-10-4-3-9-6-10;;/h3-4,6-7H,2,5,8H2,1H3;2*1H
InChI key
BEANYVLXUUFQFX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011409
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011409_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)