주요 문서
CH4424845673
ChemBridge Corporation
4-(aminomethyl)-1,3-thiazol-2-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.11
MDL number:
Iupac Name
4-(aminomethyl)-1,3-thiazol-2-ylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N3S.2ClH/c5-1-3-2-8-4(6)7-3;;/h2H,1,5H2,(H2,6,7);2*1H
InChI key
OKEWDBTVHPZPAJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010279
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010279_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)