주요 문서
CH4424845443
ChemBridge Corporation
1-cyclohexyl-1,4-diazepane bis(4-methylbenzenesulfonate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
526.72
MDL number:
Iupac Name
1-cyclohexyl-1,4-diazepane bis(4-methylbenzenesulfonate)
Inchi Code
1S/C11H22N2.2C7H8O3S/c1-2-5-11(6-3-1)13-9-4-7-12-8-10-13;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h11-12H,1-10H2;2*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
AOWBIOJMEHLALI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Salt Data
2CH3C6H4SO3H
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004635
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004635_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)