주요 문서
CH4424845377
ChemBridge Corporation
3-[(4-chlorobenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.14
MDL number:
Iupac Name
3-[(4-chlorobenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClNO.ClH/c11-10-4-2-9(3-5-10)8-12-6-1-7-13;/h2-5,12-13H,1,6-8H2;1H
InChI key
FSIXTFKQYPGUQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004366
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004366_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)