주요 문서
CH4424845368
ChemBridge Corporation
3-[(2-methoxybenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.72
MDL number:
Iupac Name
3-[(2-methoxybenzyl)amino]-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-14-11-6-3-2-5-10(11)9-12-7-4-8-13;/h2-3,5-6,12-13H,4,7-9H2,1H3;1H
InChI key
CGTBJJHDQFTKIR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004354
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004354_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)