주요 문서
CH4424845073
ChemBridge Corporation
2-[(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]ethanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.15
MDL number:
Iupac Name
2-[(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N4S.2ClH/c1-9-4-7-8-5(9)10-3-2-6;;/h4H,2-3,6H2,1H3;2*1H
InChI key
MYXFSCFBGUTFNQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002057
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002057_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)