주요 문서
CH4415172786
ChemBridge Corporation
[2-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.64
MDL number:
Iupac Name
2-(prop-2-yn-1-yloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO.ClH/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10;/h1,3-6H,7,10H2;1H
InChI key
TVSAEWXHJPZLKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4088026
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4088026_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)