주요 문서
CH4415172773
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(4-pyridinyl)ethanamine diethanedioate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
316.27
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-1-(pyridin-4-yl)ethan-1-amine dioxalate
Inchi Code
1S/C8H12N2.2C2H2O4/c1-7(9-2)8-3-5-10-6-4-8;2*3-1(4)2(5)6/h3-7,9H,1-2H3;2*(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
LSMWLGXNHXCTSM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
2(COOH)2
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087979
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087979_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)