주요 문서
CH4375444712
ChemBridge Corporation
5,6-dichloro-2-methyl-4-pyrimidinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179
MDL number:
Iupac Name
5,6-dichloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-2-8-4(7)3(6)5(10)9-2/h1H3,(H,8,9,10)
InChI key
KUQPBCZFPWRAHB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4049516
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4049516_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)