주요 문서
CH4312834638
ChemBridge Corporation
tert-butyl 6-(aminomethyl)-1,4-oxazepane-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.31
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 6-(aminomethyl)-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(14)13-4-5-15-8-9(6-12)7-13/h9H,4-8,12H2,1-3H3
InChI key
CRSZXGHDSAVXGB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Purity
90%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4038338
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4038338_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)