주요 문서
CH4309657119
ChemBridge Corporation
1H-pyrazole-4,5-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
98.11
MDL number:
Iupac Name
1H-pyrazole-4,5-diamine
Inchi Code
1S/C3H6N4/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,4H2,(H3,5,6,7)
InChI key
LHGQFZQWSOXLEW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043840
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043840_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)