주요 문서
CH4309656769
ChemBridge Corporation
3-hydrazino-6-methyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.13
MDL number:
Iupac Name
3-hydrazino-6-methyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one
Inchi Code
1S/C4H7N5O/c1-2-3(10)6-4(7-5)9-8-2/h8H,1,5H2,(H2,6,7,9,10)
InChI key
DEINMHWKNOGYHA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003459
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003459_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)