주요 문서
CH4309656418
ChemBridge Corporation
[(2S,4R)-4-amino-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
130.19
MDL number:
Iupac Name
[(2S,4R)-4-amino-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-8-3-5(7)2-6(8)4-9/h5-6,9H,2-4,7H2,1H3/t5-,6+/m1/s1
InChI key
FHDKMBDQMNUHAC-RITPCOANSA-N
저장 온도
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036529
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036529_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)