주요 문서
CH4244052316
ChemBridge Corporation
3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.05
MDL number:
Iupac Name
3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C6H8BrN3O/c7-5-3-9-10(4-5)2-1-6(8)11/h3-4H,1-2H2,(H2,8,11)
InChI key
FOMDURNFVFITBG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035065
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035065_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)