주요 문서
CH4244052303
ChemBridge Corporation
1,1',3',5'-tetramethyl-1H,1'H-3,4'-bipyrazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.26
MDL number:
Iupac Name
1,1',3',5'-tetramethyl-1H,1'H-3,4'-bipyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H14N4O2/c1-6-10(7(2)14(3)12-6)8-5-9(11(16)17)15(4)13-8/h5H,1-4H3,(H,16,17)
InChI key
FKDWPYRTWAUSSM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034923
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034923_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)