주요 문서
CH4238557721
ChemBridge Corporation
1-(2-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.23
MDL number:
Iupac Name
(2-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H9N3S/c1-5-3-10-4-6(2-8)9-7(10)11-5/h3-4H,2,8H2,1H3
InChI key
KSLLZRAYBKILAG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4101148
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4101148_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)