주요 문서
CH4238557670
ChemBridge Corporation
3-(3-piperidinyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.26
MDL number:
Iupac Name
3-(3-piperidinyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C11H14N4/c1-2-7-15-10(5-1)13-14-11(15)9-4-3-6-12-8-9/h1-2,5,7,9,12H,3-4,6,8H2
InChI key
ZWXUXOSRVISZHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034924
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034924_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)