주요 문서
CH4238557189
ChemBridge Corporation
3-(3-methylphenyl)isoxazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.2
MDL number:
Iupac Name
3-(3-methylphenyl)-5-isoxazolamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10(11)13-12-9/h2-6H,11H2,1H3
InChI key
ONTZXIMFRONHNL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3020103
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3020103_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)