주요 문서
CH4238556021
ChemBridge Corporation
5-amino-2,3-dimethyl-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.22
MDL number:
Iupac Name
5-amino-2,3-dimethyl-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-12-9(14)6-4-3-5-7(11)8(6)10(15)13(12)2/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI key
NSFBHUKKNHLIMN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002048
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002048_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)