주요 문서
CH4196934571
ChemBridge Corporation
(2,3-dimethylbenzyl)methylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.24
MDL number:
Iupac Name
(2,3-dimethylphenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-8-5-4-6-10(7-11-3)9(8)2/h4-6,11H,7H2,1-3H3
InChI key
GTLDXGZOKFSBMF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033515
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033515_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)