주요 문서
CH4196934305
ChemBridge Corporation
6-bromo-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.13
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-4-2-5(9)3-6-7(4)11-8(10)12-6/h2-3H,1H3,(H2,10,11)
InChI key
CQNDRYGENLEDAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029174
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029174_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)