주요 문서
CH4183975478
ChemBridge Corporation
3-[(2-methylbenzyl)thio]-1-propanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.33
MDL number:
Iupac Name
3-[(2-methylbenzyl)sulfanyl]propylamine
Inchi Code
1S/C11H17NS/c1-10-5-2-3-6-11(10)9-13-8-4-7-12/h2-3,5-6H,4,7-9,12H2,1H3
InChI key
VIASPJFUAUDJGB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034120
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034120_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)