주요 문서
CH4182077135
ChemBridge Corporation
N-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.51
MDL number:
Iupac Name
N-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO/c1-5(12)11-8-3-2-6(10)4-7(8)9/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI key
FXRJRUAYMSVQKU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029939
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029939_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)