주요 문서
CH4182076864
ChemBridge Corporation
(propylthio)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
134.2
MDL number:
Iupac Name
(propylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H10O2S/c1-2-3-8-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
ZLAIUYZHCQJJCE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028731
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028731_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)