주요 문서
CH4182076489
ChemBridge Corporation
2-(allylthio)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.21
MDL number:
Iupac Name
2-(allylsulfanyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H10O2S/c1-3-4-9-5(2)6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8)
InChI key
ZDJCWQSKOWVJHU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026797
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026797_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)