주요 문서
CH4182076398
ChemBridge Corporation
(ethylsulfonyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.17
MDL number:
Iupac Name
(ethylsulfonyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H8O4S/c1-2-9(7,8)3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
XTKCDFOXCDJUGE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027612
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027612_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)