주요 문서
CH4182075896
ChemBridge Corporation
2,2-dimethyl-3-(methylamino)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
117.19
MDL number:
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-(methylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(2,5-8)4-7-3/h7-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
ZCCHIQJONBEULF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4025868
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4025868_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)