주요 문서
CH4182075498
ChemBridge Corporation
2-(cyclopentyloxy)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
MDL number:
Iupac Name
2-(cyclopentyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-9-10-5-1-4-8-12(10)14-11-6-2-3-7-11/h1,4-5,8-9,11H,2-3,6-7H2
InChI key
QFTDHKYNVLTLPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002832
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002832_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)