주요 문서
CH4182075377
ChemBridge Corporation
1-cyclopentyl-4-methyl-1H-pyrazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.24
MDL number:
Iupac Name
1-cyclopentyl-4-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-7-6-11-12(9(7)10)8-4-2-3-5-8/h6,8H,2-5,10H2,1H3
InChI key
BFFFJOQCUYPKGU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014370
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014370_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)