주요 문서
CH4182075334
ChemBridge Corporation
pyridin-2-yl(pyridin-4-yl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.2
MDL number:
Iupac Name
2-pyridinyl(4-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H8N2O/c14-11(9-4-7-12-8-5-9)10-3-1-2-6-13-10/h1-8H
InChI key
PAMJMJCMSLYAJU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4000089
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4000089_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)