주요 문서
CH4102153804
ChemBridge Corporation
2-[(2-furylmethyl)amino]ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.17
MDL number:
Iupac Name
2-[(2-furylmethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-4-3-8-6-7-2-1-5-10-7/h1-2,5,8-9H,3-4,6H2
InChI key
PERSIOJMHRGFFY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9072041
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9072041_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)