주요 문서
CH4102153734
ChemBridge Corporation
4-(butyrylamino)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.23
MDL number:
Iupac Name
4-(butyrylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-2-3-10(13)12-9-6-4-8(5-7-9)11(14)15/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
MUILCOCVGKGNRN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071855
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071855_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)