주요 문서
CH4102153477
ChemBridge Corporation
6-(bromomethyl)-2,4-dimethyl-5,6-dihydrofuro[2,3-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.1
MDL number:
Iupac Name
6-(bromomethyl)-2,4-dimethyl-5,6-dihydrofuro[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c1-5-8-3-7(4-10)13-9(8)12-6(2)11-5/h7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
LRKSRMVQLTUVOM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7157577
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7157577_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)