주요 문서
CH4102153308
ChemBridge Corporation
2-[(3-hydroxyphenyl)amino]-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.23
MDL number:
Iupac Name
2-(3-hydroxyanilino)-6-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C11H11N3O2/c1-7-5-10(16)14-11(12-7)13-8-3-2-4-9(15)6-8/h2-6,15H,1H3,(H2,12,13,14,16)
InChI key
BTTNKEBBLIHCJG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070709
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070709_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)