주요 문서
CH4102152949
ChemBridge Corporation
4-formyl-2,6-dimethylphenyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
Iupac Name
4-formyl-2,6-dimethylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-7-4-10(6-12)5-8(2)11(7)14-9(3)13/h4-6H,1-3H3
InChI key
TVTIBBMRARODJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9072034
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9072034_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)