주요 문서
CH4102152835
ChemBridge Corporation
4-methoxy-3-(4-morpholinyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.26
MDL number:
Iupac Name
4-methoxy-3-(4-morpholinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO4/c1-16-11-3-2-9(12(14)15)8-10(11)13-4-6-17-7-5-13/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
YEVWGJYXIARGIB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9015515
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9015515_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)